Beakers, low form, PPCO, set, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1201-1234
NALG1201-1234EA 56 EUR InStock
NALG1201-1234
Beakers, low form, PPCO, set, Nalgene®
Béchers
A convenient and cost effective way to get started setting up a new lab, assembling student lab kits, or refreshing an existing lab.
  • No drip single-spout design provides precision pouring control
  • With ribs for easy stacking
  • Impact resistant at temperatures above –40 °C
  • Autoclavable/graduated compliance
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for laboratory plasticware beakers and 21 CFR Part 177,1520 for food/beverage use
Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max/ temperature and 'No Flame' symbol for easyMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité