L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons à col étroit avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2204-0010 2204-0005 2204-0020
NALG2204-0010EA 53.2 EUR InStock
NALG2204-0010 NALG2204-0005 NALG2204-0020
Flacons à col étroit avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PPCO, amber.
  • Protect light-sensitive liquids, reduce UV-light
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols.
  • Very good temperature resistance
  • Meet the U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Autoclavable/Leakproof when used with Nalgene closures
  • Bottle and carton are readily recyclable in most communities
  • Manufactured from non-toxic materials
These bottles are useful for storing chemicals and standards and for collecting and storing distilled water.
Linerless caps provide the ultimate in leakproof protectionMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité