Carboys, wide neck, amber, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2256-7020
NALG2256-7020EA 124 EUR InStock
NALG2256-7020
Carboys, wide neck, amber, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
Made of HDPE, amber.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Protect photosensitive chemicals, reagents, buffers and standards when mixing and storing. Amber HDPE carboys with amber polypropylene (PP) closure meet the U.S. Pharmacopoeia Light Transmission Test (USP latest edition) requirements for storage of light sensitive materials.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité