Jerricanes plats avec robinet et bouchon à vis, Lowboys™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2324-0015
NALG2324-0015EA 488 EUR InStock
NALG2324-0015
Jerricanes plats avec robinet et bouchon à vis, Lowboys™, Nalgene®
Flacons Jerricans
Made of PP, translucent.
  • Can be stacked three high
  • Autoclave between uses to eliminate bacterial contamination
  • Convenient integral handgrip for safe, easy transport
Carboys have a low-profile design which fits easily into tight spaces, on shelves or in lab refrigerators. Ideal for storing and dispensing reagents.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité