Flacons compte-gouttes avec ensemble de pipette, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2416-0060 2416-0125
NALG2416-0060EA 53.7 EUR InStock
NALG2416-0060 NALG2416-0125
Flacons compte-gouttes avec ensemble de pipette, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
  • Adapté pour la distribution de la plupart des acides, bases et alcools
  • Bonne résistance à la température
  • Manipulation aisée
Distribuer à une vitesse que vous contrôlez, que ce soit au goutte à goutte ou dans un flux, avec les flacons en PE-BD avec compte-gouttes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité