Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312110-0008
NALG312110-0008EA 1310 EUR InStock
NALG312110-0008
Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
Wide mouth bottles made of PPCO with uniform walls which is resistant to splitting or puncturing.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Wide mouth for easy filling and pouring
  • Leakproof, linerless polypropylene caps
Bottles are autoclavable.
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Information de livraison: Bottles are supplied with PP linerless closures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité