Nalgene® Serum Vials, Crimp Finish
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
322030-0010
NALG322030-0010EA 896 EUR InStock
NALG322030-0010
Nalgene® Serum Vials, Crimp Finish
Fioles
These vials are lighter in weight than glass, and are made for use with stoppers and caps. Protects against leakage, breakage, and contamination.
  • PETG
  • Noncytotoxic
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
Certifications: ISO 13485:2003
Informations de commande: Stoppers and caps not included.
Conditionnement: Packaged in trayless shrink-wrap modules.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité