Récipients avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5352-0002 5352-0004
NALG5352-0002EA 80.3 EUR InStock
NALG5352-0002 NALG5352-0004
Récipients avec couvercle, Nalgene®
Pots Pots à usage général
PP, translucent.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
Ideal for storage and transport of solids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité