Vacuum check valve and positive connector, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6120-0010
NALG6120-0010EA 46.9 EUR InStock
NALG6120-0010
Vacuum check valve and positive connector, Nalgene®
Vannes Clapets anti-retour
These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
  • Work best between 10- and 28- in. Hg.
  • Silicone diaphragm prevents back pressure
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité