Attaches de tube, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6165-0002
NALG6165-0002EA 24.8 EUR InStock
NALG6165-0002
Attaches de tube, Nalgene®
Pinces Clips pour tubes
This pinch clamp made of PP enables precise, one-hand regulation of fluid flow - from completely open to restricted flow to completely closed.
  • Plastic clamp will not rust, corrode or deform
  • Molded in one piece with no sharp edges
  • Accommodates a wide range of tubing
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité