Hydrometer cylinder, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6230-0500
NALG6230-0500EA 37.8 EUR InStock
NALG6230-0500
Hydrometer cylinder, Nalgene®
Éprouvettes Éprouvettes densimétriques
Made of PMP, clear.
  • Superior chemical resistance
  • With broad base
  • Good temperature resistance
PMP protect against breakage with the hydrometer cylinder. Lighter in weight than glass. This transparent, autoclavable cylinder can also be used as a lactometer cylinder.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité