Papiers pour laboratoire, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6304-9811
NALG6304-9811EA 132 EUR InStock
NALG6304-9811
Papiers pour laboratoire, Nalgene®
Papiers
These polyolefin sheets roll or fold without cracking and stay flexible at cold temperatures. They won't rip, stretch or shrink. They can be punched for use in binders or cut into labels. These sheets do not accept pencil.
  • Resistant to many solvents including acetone, formaldehyde, formalin, xylene, acetic acid and ethanol
  • Accept many inks including laser, inkjet, copier, markers, ballpoint, gels and technical markers
Format : A4
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Feuilles de papier plastique polyoléfinique, 216×279 mm 50 NALG6304-9811
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité