Portoirs pour flacons, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6565-0001
NALG6565-0001EA 333 EUR InStock
NALG6565-0001
Portoirs pour flacons, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour flacons
Ces portoirs pour flacons sont polyvalents, durables et légers, et disposent de cloisons et d'instructions de montage imprimées sur chaque boîte.
En PE-HD, bleu.
  • Charge allant jusqu'à 12,7 kg
  • Stockage à plat et montage facile
  • Portoir non autoclavable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité