Stopcocks, needle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
96423-0100
NALG96423-0100EA 253 EUR InStock
NALG96423-0100
Stopcocks, needle, Nalgene®
Robinets d'arrêt
Spigot is installed on a threaded HDPE boss which is welded onto the tank at the factory.
  • Boss fits only Nalgener tanks
  • Spigot Material: Polypropylene
  • Accepts ⁵/₈" inner Ø tubing
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité