Bubble point test apparatus, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS0405-0050
NALGDS0405-0050EA 4980 EUR InStock
NALGDS0405-0050
Bubble point test apparatus, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
This Bubble point test apparatus is used to ensure product integrity of MF75 Series filter unit or bottle top filters. Tests filter unit membranes without removing the membrane from the filter unit.
  • Cast aluminium
  • Accepts 6 mm int.Ø tubing
Information de livraison: Adapters and O-rings included.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité