Fluid-transfer closure for bottles, Mason types, Nalgene™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS2153-0700
NALGDS2153-0700EA 63.4 EUR InStock
NALGDS2153-0700
Fluid-transfer closure for bottles, Mason types, Nalgene™
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, white.
  • External port tubes are moulded into closure for longer life
  • Port tubes accept ¼ in. flexible tubing
  • Vacuum limit: 127 mm Hg pressure limit: 0,137 bar
Fluid-transfer closure has a 70 mm closure that works with mason type bottles for fluid transfer in the lab or field. Can also connect with 125 and 500 ml of straight sided jars.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité