Pour spout, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS2176-0384
NALGDS2176-0384EA 104 EUR InStock
NALGDS2176-0384
Pour spout, Nalgene®
Capuchons Bouchons compte-gouttes
PP, translucent. with polyethylene insert.
  • Used for all Nalgene bottles with 38-430 neck finish
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Allows easy one-handed liquid dispensing without leaving bottles completely open to the environment.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité