Automated cell counter, ADAM-CellT
Fournisseur: NANOENTEK
ADAM-CELLT-EU
NANOADAM-CELLT-EUEA 20610 EUR InStock
NANOADAM-CELLT-EU
Automated cell counter, ADAM-CellT
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules automatisés
ADAM-CellT is an automated cell counter for cGMP. It takes only 25 seconds for ADAM-CellT to present results. ADAM-CellT has an easy-to-use built-in tablet and complies with 21 CFR part 11. When 21 CFR part 11 mode is activated, data cannot be modified by any user.
  • Automated image analysis
  • Accurate result
  • Sensitve CMOS detection and precise automatic stage
  • Auto focusing
  • Cell therapy quality control
To be used with 4 channel Accuchip slides.
Certifications: Compliance with 21 CFR part 11.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité