Sampling spoons, sterile
Fournisseur: NASCO FORT ATKINSON
B01041AWA
NASCB01041AWAEA 66.6 EUR InStock
NASCB01041AWA
Sampling spoons, sterile
Cuillères
PS, white. These gas sterilised spoons are ideal for collecting samples.
  • Made of sturdy, durable PS
  • Ideal for use with Whirl-Pak® bags
The procedure for contamination-free use is to open the bag, push one spoon up, pull it out, and reclose the bag.
Conditionnement: 20 per bag, 100 per box.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité