Sludge nabber
Fournisseur: NASCO FORT ATKINSON
B01229WA
NASCB01229WAEA 256 EUR InStock
NASCB01229WA
Sludge nabber
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Sample bottles of various sizes are held via an adjustable locking device.
  • Makes sample collection of liquids fast and easy
  • Flexible with adjustable aluminum pole
  • PU holder with a plastic snapper ring
Suitable for numerous requirements including chlorine in solution – Can also be used for BOD.
Information de livraison: Supplied with a 500 ml PE bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité