Anti-ANK3 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
NB20-100
NB20-100EA 777 EUR InStock
NB20-100
Anti-ANK3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANK3 (ankyrin 3, node of Ranvier (ankyrin G))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG NB20-100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité