Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Cocktail (SMI-22) Mouse Monoclonal Antibody [clone: SMI-22]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
NE1015-100
NE1015-100EA 727 EUR InStock
NE1015-100
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Cocktail (SMI-22) Mouse Monoclonal Antibody [clone: SMI-22]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glial Fibrillary Acidic Protein Cocktail (SMI-22)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité