Anti-Myelin Basic Protein (SMI-99) Mouse Monoclonal Antibody [clone: SMI-99]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
NE1019-100
NE1019-100EA 695 EUR InStock
NE1019-100
Anti-Myelin Basic Protein (SMI-99) Mouse Monoclonal Antibody [clone: SMI-99]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Myelin Basic Protein (SMI-99)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité