Paniers de sécurité
Fournisseur: NEOLAB
1-7011
NEOL1-7011EA 15.4 EUR InStock
NEOL1-7011
Paniers de sécurité
Paniers Paniers de sécurité
Laboratory basket made of PP with foldable handle.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Stackable, also usable as a container for immersing glassware in cleaning solutions or for drying. The black handles are made from recycled material.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité