Tubing Connectors, Luer-Lock
Fournisseur: NEOLAB
2-1889
NEOL2-1889EA 26.1 EUR InStock
NEOL2-1889
Tubing Connectors, Luer-Lock
Raccords et connecteurs
Tube Luer-connector with olive and Luer-Lock cone.
  • Made of natural coloured PP
  • Slightly transparent
  • Autoclavable 121 °C
Excellent quality with constant inner diameter, causes uniform flow rates and tight connection. The olives are worked on the outside of the sealing cone in such a way that solid tubing can also be attached. They expand the hose up to 1,5 times its inner diameter.
Conditionnement: In a bag of 10 pieces.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité