L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Storage box, PCR, with Lid
Fournisseur: NEOLAB
2-1914
NEOL2-1914EA 10.4 EUR InStock
NEOL2-1914
Storage box, PCR, with Lid
Boîtes Boîtes de rangement
The PCR storage box is suitable for 0,2 ml PCR tubes and strips.
  • Stackable
  • Alphanumerical coding on the bottom
Features grid partition of 14×14, suitable for 196 single tubes and 12-tube strips with lids.
It has an extra flat lid which prevents the PCR tubes and strips from falling out.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité