Storage Boxes for Vials, 1,5 ml
Fournisseur: NEOLAB
2-1968
NEOL2-1968EA 39.7 EUR InStock
NEOL2-1968
Storage Boxes for Vials, 1,5 ml
Boîtes Boîtes pour flacons
These stackable storage boxes for vials are made of translucent polypropylene (PP).
  • 200 places for 1,5 ml vials
  • Two label holders
  • Box accepts two rack inserts for 1,5 ml microtest tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité