Cryoboxes, neoLab®
Fournisseur: NEOLAB
2-2701 2-2700
NEOL2-2701EA 6.2 EUR InStock
NEOL2-2701 NEOL2-2700
Cryoboxes, neoLab®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
These cryoboxes are made of cryo resistant and waterproof cardboard.
  • Lid has on the foreside a noticeable labelling pad
For storage of cryovials.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité