Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Variocar Basic Trolley with 4 Drawers

Fournisseur: NEOLAB
2-7023
NEOL2-7023EA 624 EUR InStock
NEOL2-7023
Variocar Basic Trolley with 4 Drawers
Chariots
Mobile side table with worktop, drawers and storage compartment at the bottom.

  • Chrome-plated square tubular steel frame
  • Tops and drawers with high-quality, five-layer coating on both sides
  • 4 smooth-running castors with 75 mm Ø
  • Total load up to approx. 50 kg
  • Material: Wood/melamine

Drawers with smooth running telescopic ball bearing slides with locking mechanism.

The trolley is delivered disassembled, but can be easily assembled.

Frame material: Steel/chrome plated
Rollers material: Polycarbonate
Trolley: Transport/support/storage table trolley
Transport temperature: Room temperature

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité