L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cryoboxes
Fournisseur: NEOLAB
2-7094
NEOL2-7094EA 15.2 EUR InStock
NEOL2-7094
Cryoboxes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cryo resistant cardboard.
  • Water repellent
  • Llid has a marking area on one of the sides
For storage of tissue culture tubes of 15 and 50 ml capacities for cryogenic deep freezers.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité