Cryoboxes
Fournisseur: NEOLAB
2-7094
NEOL2-7094EA 14.4 EUR InStock
NEOL2-7094
Cryoboxes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cryo resistant cardboard.
  • Water repellent
  • Llid has a marking area on one of the sides
For storage of tissue culture tubes of 15 and 50 ml capacities for cryogenic deep freezers.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité