Drigalski spatula
Fournisseur: NEOLAB
3-1737
NEOL3-1737EA 10 EUR InStock
NEOL3-1737
Drigalski spatula
Spatules
This disposable Drigalski spatula made from ABS features a triangular head (14 mm).
  • Smooth surface does not destroy agar and does not mix media layers
  • Triangular head distributes the pressure evenly
  • Handle is slightly flexible and equipped with grip grooves
Conditionnement: Individually sterile packed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité