Jars, wide neck, with screw caps
Fournisseur: NEOLAB
3-2129
NEOL3-2129EA 237 EUR InStock
NEOL3-2129
Jars, wide neck, with screw caps
Pots Pots à usage général
High-quality jars, made of high-grade steel V4A, with polished surfaces.
  • Even water-proofed without sealing
  • Seamless interior without edges and corners
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité