Short thread vials, ND9, neochrom®
Fournisseur: NEOLAB
7-0687
NEOL7-0687EA 24.5 EUR InStock
NEOL7-0687
Short thread vials, ND9, neochrom®
Fioles
Due to their technical geometry, the neochrom® threaded vials with ND9 can be used on all popular autosamplers.
  • Wide opening allows easy filling with viscous substances
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité