Cryoboxes
Fournisseur: NEOLAB
7-8040
NEOL7-8040EA 139 EUR InStock
NEOL7-8040
Cryoboxes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Boxes are made of polypropylene for the storage of light-sensitive samples. 100 places 12,5×12,5 mm for 0,5, 1,5, 2,0 ml microcentrifuge and cryo tubes.
  • Designed for use in deep freezers at temperature of –90 to +120 °C
  • Alphanumerical index on the lid for identifying contents
  • Stackable
  • For max. 53 mm tube height
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité