Bulb pipettes, one mark, Class B
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0272-30-200
NEUB0272-30-200EA 86.7 EUR InStock
NEUB0272-30-200
Bulb pipettes, one mark, Class B
Pipettes Pipettes jaugées
Glass.
  • Calibrated to deliver 'EX'
  • Full delivery
  • Blue graduations
Certifications: DIN 12691
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité