Graduated pipettes, Class AS, short form
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0273-00-025
NEUB0273-00-025EA 45 EUR InStock
NEUB0273-00-025
Graduated pipettes, Class AS, short form
Pipettes Pipettes jaugées
Short glass pipettes with wide opening (3 mm).
  • Calibrated to contain "EX"
  • Blue graduations
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité