TUBE A CENTRIFUGER EN VERRE EPAIS AVEC COL FILETE, NEUBERT, GL: 14, CAPACITE (ML): 5, EPAISSEUR DE PAROI (MM): 1,5, X L (MM): 12 X 100 1 * 1 Pce
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
TUBE A CENTRIFUGER EN VERRE EPAIS AVEC COL FILETE, NEUBERT, GL: 14, CAPACITE (ML): 5, EPAISSEUR DE PAROI (MM): 1,5, X L (MM): 12 X 100 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TUBE A CENTRIFUGER EN VERRE EPAIS AVEC COL FILETE, NEUBERT, GL: 14, CAPACITE (ML): 5, EPAISSEUR DE PAROI (MM): 1,5, Ø X L (MM): 12 X 100 1 * 1 Pce NEUB0446-14-1215 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou