Separating funnels, Conical
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0457-1002910
NEUB0457-1002910EA 126 EUR InStock
NEUB0457-1002910
Separating funnels, Conical
Entonnoirs Ampoules à décanter
Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3.
  • Clear gass type
  • Similar to standard; with piston pitch
  • Approach: 10×48 mm
  • 100 ml conical (ASTM)
Certifications: ISO 17993:2002; DIN 38407-18
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité