Centrifuge Tube with Attachment
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0459-00-0054
NEUB0459-00-0054EA 66.9 EUR InStock
NEUB0459-00-0054
Centrifuge Tube with Attachment
Tubes Tubes à centrifuger
The centrifuge tube is made up of borosilicate 3.3 glass.
  • Content 10 ml ring mark: 100% content
  • Straight edge
  • Approch: 0 to 0,4 ml in 0,01 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité