Centrifuge tubes
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0474-31-2411
NEUB0474-31-2411EA 70.7 EUR InStock
NEUB0474-31-2411
Centrifuge tubes
Tubes Tubes à centrifuger
Borosilicate glass 3.3.
  • Strong walled, without screw cap
  • With thread
Certifications: According to DIN 58970 (Part II).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité