Gas Washing Bottle, Drechsel Pattern
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
05503000251906
NEUB05503000251906EA 143 EUR InStock
NEUB05503000251906
Gas Washing Bottle, Drechsel Pattern
Flacons Flacons-laveurs
The bottle is made up of borosilicate 3.3 glass.
Complete with NS 29/32 and DIN 12596, including a safety attachment. For bottles up to 2 liters, the base height is 200 mm. Bottles exceeding 2 liters have a taller base height.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité