Beakers, tall form, borosilicate glass
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0731-50-00025
NEUB0731-50-00025EA 16.2 EUR InStock
NEUB0731-50-00025
Beakers, tall form, borosilicate glass
Béchers
Borosilicate glass 3.3, with spout.
  • With crimp rim
  • Fire-proof
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité