Flasks, round bottom, with three necks and standard ground joints
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0759-0025-14
NEUB0759-0025-14EA 207 EUR InStock
NEUB0759-0025-14
Flasks, round bottom, with three necks and standard ground joints
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3.3, clear, with angled side necks.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité