Screw cap for beakers, jacketed
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1012-14-10
NEUB1012-14-10EA 9.8 EUR InStock
NEUB1012-14-10
Screw cap for beakers, jacketed
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Made of borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité