Extractor for the perforator method, DIN EN 120
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
1050-11-1000
NEUB1050-11-1000EA 3690 EUR InStock
NEUB1050-11-1000
Extractor for the perforator method, DIN EN 120
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Complete assembly includes NS 71 flange, frit, stopcock, cooler, piston, erlenmeyer flask and ball pipe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité