Beaded Edge, PTFE Faucet
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
1195-55-25250
NEUB1195-55-25250EA 177 EUR InStock
NEUB1195-55-25250
Beaded Edge, PTFE Faucet
Robinets et éviers Robinets
Beaded edge PTFE faucet with punctures.
  • Borosilicate 3.3
  • PTFE tap NS 14,5/2,5 mm
Internal diameter: Ø 25 mm
Length: 250 mm
Tube: Ø 28×1,4 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité