Gas Burette, Hempel
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
2368-114
NEUB2368-114EA 770 EUR InStock
NEUB2368-114
Gas Burette, Hempel
Burettes
Applicable for chemical analysis of silicon carbide (DIN ISO 9286: 1998-01), determination of the free silicon content; five-part complete without stand, without heating plate.
Certifications: DIN 51075 Part 4.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité