Arsenic limit test apparatus
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
23900031002920
NEUB23900031002920EA 339 EUR InStock
NEUB23900031002920
Arsenic limit test apparatus
Systèmes de digestion Appareil de détection de traces d'éléments
This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
Complete unit with four parts with springs, attachment and tension springs.
Certifications: Pharmeuropa 28.2; Ph.Eur 2.4.2 method A, EP 9.4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité