Apparatus with flange for the determination of Arsenic
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
23900041002920
NEUB23900041002920EA 547 EUR InStock
NEUB23900041002920
Apparatus with flange for the determination of Arsenic
Composants de distillation Pièces pour distillation
Borosilicate glass 3,3.
Apparatus for the estimation of Arsenic. Complete including two springs, erlenmeyer flasks 100 ml, graduated, ST 29/32, tube with ST 29/32 and flange.
Certifications: DAB 10 (Pharmeuropa 28.2 ; Ph.Eur 2.4.2 Method A )
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité