Apparatus for the determination of aromatic oils by steam distillation according to DAB 7
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
2410-10-100
NEUB2410-10-100EA 627 EUR InStock
NEUB2410-10-100
Apparatus for the determination of aromatic oils by steam distillation according to DAB 7
Extracteurs Extracteurs liquide-liquide
Steam distillation apparatus designed to extract and determine the resulting volume aromatic oils. Apparatus has graduated receiver for organic matter for 10 ml volume in 0,1 ml increments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité